Print…
3-Phenyl-1-propanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
161310010 161312500
ACRO161310010EA 104 EUR
ACRO161310010 ACRO161312500
3-Phenyl-1-propanol 98%
3-Phenyl-1-propanol
Fórmula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 455 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002950
Número CAS: 122-97-4
EINECS: 204-587-6
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %