Print…
2-Feniletanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W285811-100G-K W285811-1KG-K W285811-25G-K
SIALW285811-100G-KEA 293 EUR
SIALW285811-100G-K SIALW285811-1KG-K SIALW285811-25G-K
2-Feniletanol, Sigma-Aldrich®
2-Feniletanol
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂OH
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 432
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Densidade: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002886
Número CAS: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07370