Print…
2-Feniletanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025 8.07006.9200
8.07006.0005EA 35 EUR
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025 8.07006.9200
2-Feniletanol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Feniletanol
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂OH
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 432
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Densidade: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 102
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002886
Número CAS: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
Merck Index: 12,07370
Encomendar
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -27 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 219 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 101.5 °C
Refractive Index 1.5325 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.9 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials