2-Feniletanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
A15241.0B
A15241.0I
A15241.30
A15241.0BEA
76.5
EUR
A15241.0B
A15241.0I
A15241.30
2-Feniletanol ≥98%
2-Feniletanol
Purity: 98+%
CAS No.: 60-12-8
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 101°(214°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.021
Refractive Index: 1.5330
Appearance: Colourless
Melting Point: -27°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 1905732
Merck Reference: 14,7224
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002886
Fórmula:
C₆H₅CH₂CH₂OH Peso Molecular: 122.17 g/mol Ponto de ebulição: 219 °C Ponto de Fusão: –27 °C Densidade: 1.021 Ponto de Inflamação: 101 °C (214 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002886 Número CAS: 60-12-8 EINECS: 200-456-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07370 |