2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03679.22
L03679.36
L03679.22EA
45.9
EUR
L03679.22
L03679.36
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98%
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 100-86-7
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5150
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 1855608
MDL No.: MFCD00004465
Fórmula:
C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃ Ponto de ebulição: 215 °C Ponto de Fusão: 23…25 °C Densidade: 0,974 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004465 Número CAS: 100-86-7 EINECS: 202-896-0 |