2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H50348.03
H50348.MD
H50348.03EA
201
EUR
H50348.03
H50348.MD
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol ≥97%
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 61040-78-6
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 60°
MDL No.: MFCD00060356
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₄ Ponto de Fusão: 60 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00060356 Número CAS: 61040-78-6 |