3,5-Dimethoxybenzyl alcohol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B25138.06
B25138.14
B25138.06EA
78.5
EUR
B25138.06
B25138.14
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol ≥99%
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 705-76-0
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point:
Fórmula:
C₉H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 183…186 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 46…50 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004641 Número CAS: 705-76-0 EINECS: 211-888-6 |