Print…
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
159638-100G 159638-25G
SIAL159638-100GEA 416 EUR
SIAL159638-100G SIAL159638-25G
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 317 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 34…35 °C
Número MDL : MFCD00004614
Número CAS: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2