Print…
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13396.14 A13396.22 A13396.36
A13396.14EA 43.1 EUR
A13396.14 A13396.22 A13396.36
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol ≥97%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 93-03-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5530 Melting Point: ca 22° Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 639388 MDL No.: MFCD00004638
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 297…298 °C
Ponto de Fusão: ∼ 22 °C
Densidade: 1,176
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004638
Número CAS: 93-03-8
EINECS: 202-212-0