Print…
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
115490250 115491000 115495000
ACRO115490250EA 37.6 EUR
ACRO115490250 ACRO115491000 ACRO115495000
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 96%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 296…297 °C (732 mmHg)
Ponto de Fusão: 22 °C
Densidade: 1,15 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004638
Número CAS: 93-03-8
EINECS: 202-212-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to golden Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %