Print…

4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300

W373702-100G-K W373702-1KG-K
SIALW373702-100G-KEA 131 EUR
SIALW373702-100G-K SIALW373702-1KG-K
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 293 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 113 °C
Número MDL : MFCD00004659
Número CAS: 498-00-0
EINECS: 207-852-4

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR