Print…
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol
174580500 174582500 174580010
ACRO174580500EA 35.7 EUR
ACRO174580500 ACRO174582500 ACRO174580010
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 99%
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 293 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 112…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004659
Número CAS: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
Encomendar
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %