Print…
5-Methoxy-m-cresol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27516.06 H27516.03
H27516.06EA 151 EUR
H27516.06 H27516.03
5-Methoxy-m-cresol ≥97%
5-Methoxy-m-cresol
Purity: 97% CAS No.: 3209-13-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 60-66° MDL No.: MFCD00059261
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 60…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059261
Número CAS: 3209-13-0
EINECS: 221-716-1