Print…
2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W267112-100G-K W267112-1KG-K
SIALW267112-100G-KEA 363 EUR
SIALW267112-100G-K SIALW267112-1KG-K
2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-p-cresol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 219…222 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002378
Número CAS: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599