Print…
2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W267104-100G-K W267104-10KG-K W267104-1KG-K
SIALW267104-100G-KEA 91.6 EUR
SIALW267104-100G-K SIALW267104-10KG-K SIALW267104-1KG-K
2-Methoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-p-cresol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 219…222 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002378
Número CAS: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599