Print…
2-Methoxy-p-cresol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
413850250 413851000
ACRO413850250EA 46.6 EUR
ACRO413850250 ACRO413851000
2-Methoxy-p-cresol 99%
2-Methoxy-p-cresol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 219…222 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002378
Número CAS: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May turn yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %