Print…
4-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (4-Ethoxyphenyl)methanol
A10331.09 A10331.18
A10331.09EA 67.7 EUR
A10331.09 A10331.18
4-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
4-Ethoxybenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 6214-44-4 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Melting Point: 32-34° Boiling Point: 272-274° MDL No.: MFCD00004655
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Peso Molecular: 152.19 g/mol
Ponto de ebulição: 272…274 °C
Ponto de Fusão: 32…34 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004655
Número CAS: 6214-44-4
EINECS: 228-283-8