Print…
álcool 4-metoxibenzilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W209902-10KG-K W209902-1KG-K W209902-25KG-K
SIALW209902-10KG-KEA 704 EUR
SIALW209902-10KG-K SIALW209902-1KG-K SIALW209902-25KG-K
álcool 4-metoxibenzilo, Sigma-Aldrich®
álcool 4-metoxibenzilo
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 20…24 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004653
Número CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608