álcool 4-metoxibenzilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
A15559.0E
A15559.22
A15559.36
A15559.0EEA
518
EUR
A15559.0E
A15559.22
A15559.36
álcool 4-metoxibenzilo ≥98%
álcool 4-metoxibenzilo
Purity: 98%
CAS No.: 105-13-5
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 259°
Beilstein Reference: 636654
Merck Reference: 14,604
MDL No.: MFCD00004653
Fórmula:
C₈H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 259 °C Ponto de Fusão: 22…25 °C Densidade: 1,110 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00004653 Número CAS: 105-13-5 EINECS: 203-273-6 Merck Index: 14,604 |