Print…
álcool 4-metoxibenzilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
159731000 159735000 159730025
ACRO159731000EA 34.1 EUR
ACRO159731000 ACRO159735000 ACRO159730025
álcool 4-metoxibenzilo 98%
álcool 4-metoxibenzilo
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 259 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 23…25,5 °C
Densidade: 1,1125 g/cm³
Ponto de Inflamação: 146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004653
Número CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 1.111 to 1.115
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (H2O2)