Print…
2-Methoxybenzyl alcohol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
A14016.14 A14016.22
A14016.14EA 58.4 EUR
A14016.14 A14016.22
2-Methoxybenzyl alcohol ≥99%
2-Methoxybenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 612-16-8 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5475 Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 2043673 MDL No.: MFCD00004611
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 248…250 °C
Densidade: 1,12
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004611
Número CAS: 612-16-8
EINECS: 210-296-5