Print…
2-Methoxybenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
125760100 125760500 125762500
ACRO125760100EA 24.8 EUR
ACRO125760100 ACRO125760500 ACRO125762500
2-Methoxybenzyl alcohol 99%
2-Methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 248…250 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004611
Número CAS: 612-16-8
EINECS: 210-296-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %