Print…
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20246.0100 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
8.20246.0100EA 54.4 EUR
8.20246.0100 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Fórmula: C₁₁H₁₆O₂
Peso Molecular: 180.25 g/mol
Ponto de ebulição: 267…269 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 60…61 °C
Densidade: 1.0587 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040484
Número CAS: 121-00-6
EINECS: 204-442-7
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 48 - 63 °C
Molar Mass 180.25 g/mol
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (105 °C)
Flash Point 130 °C