Print…
4-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Methylanisole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
148091-100ML 148091-1L
SIAL148091-100MLEA 36.3 EUR
SIAL148091-100ML SIAL148091-1L
4-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
4-Methylanisole
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 174 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –36 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008413
Número CAS: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
UN: 3271
ADR: 3,III