Print…
2-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W268003-100G-K W268003-1KG-K W268003-5KG-K W268003-SAMPLE
SIALW268003-100G-KEA 117 EUR
SIALW268003-100G-K SIALW268003-1KG-K SIALW268003-5KG-K SIALW268003-SAMPLE
2-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
2-Methylanisole
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 172 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008373
Número CAS: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 3271
ADR: 3,III