Print…
3,5-Dinitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
184144-100G 184144-25G 184144-5G
SIAL184144-100GEA 1290 EUR
SIAL184144-100G SIAL184144-25G SIAL184144-5G
3,5-Dinitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆N₂O₅
Peso Molecular: 198.14 g/mol
Ponto de Fusão: 98
Número MDL : MFCD00007235
Número CAS: 71022-43-0
EINECS: 275-131-1