Print…
3-Nitro-p-cresol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44285.09 44285.18
44285.09EA 97.1 EUR
44285.09 44285.18
3-Nitro-p-cresol ≥98%
3-Nitro-p-cresol
Purity: 98% CAS No.: 2042-14-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Physical Form: Powder Odour: Phenol-like UN No.: 2446 MDL No.: MFCD00007244
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007244
Número CAS: 2042-14-0
EINECS: 218-044-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III