6-Nitro-m-cresol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11729.14
A11729.22
A11729.36
A11729.14EA
39.7
EUR
A11729.14
A11729.22
A11729.36
6-Nitro-m-cresol ≥97%
6-Nitro-m-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 700-38-9
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 109°(228°F)
Odour: Phenol-like
Beilstein Reference: 1868030
UN No.: 2446
MDL No.: MFCD00007111
Fórmula:
C₇H₇NO₃ Ponto de Fusão: 53…56 °C Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007111 Número CAS: 700-38-9 EINECS: 211-843-0 UN: 2446 ADR: 6.1,III |