Print…
4-Nitro-m-cresol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-4-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-nitrobenzene
L03163.14 L03163.22
L03163.14EA 41.8 EUR
L03163.14 L03163.22
4-Nitro-m-cresol ≥98%
4-Nitro-m-cresol
Purity: 98% CAS No.: 2581-34-2 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Odour: Phenol-like Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1868105 MDL No.: MFCD00007333
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 126…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007333
Número CAS: 2581-34-2
EINECS: 219-952-5
UN: 2446
ADR: 6.1,III