Print…
4-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (4-Nitrophenyl)methanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N12821-100G N12821-25G
SIALN12821-100GEA 180 EUR
SIALN12821-100G SIALN12821-25G
4-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 321 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 90…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007376
Número CAS: 619-73-8
EINECS: 210-611-6