4-Nitrobenzyl alcohol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(4-Nitrophenyl)methanol
A15742.14
A15742.22
A15742.14EA
38.2
EUR
A15742.14
A15742.22
4-Nitrobenzyl alcohol ≥99%
4-Nitrobenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 619-73-8
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 185°/12mm
Beilstein Reference: 1424026
MDL No.: MFCD00007376
Fórmula:
C₇H₇NO₃ Ponto de ebulição: 185 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 92…95 °C Ponto de Inflamação: 180 °C (356 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007376 Número CAS: 619-73-8 EINECS: 210-611-6 |