Print…
4-Nitrobenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Nitrophenyl)methanol
128520250 128521000
ACRO128520250EA 33.2 EUR
ACRO128520250 ACRO128521000
4-Nitrobenzyl alcohol 99%
4-Nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 185 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007376
Número CAS: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %