Print…
2-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2-Nitrophenyl)methanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N12805-100G N12805-25G
SIALN12805-100GEA 221 EUR
SIALN12805-100G SIALN12805-25G
2-Nitrobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 270 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 71…72 °C
Número MDL : MFCD00007186
Número CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6