2-Nitrobenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2-Nitrophenyl)methanol
A15496.14
A15496.22
A15496.36
A15496.14EA
57.3
EUR
A15496.14
A15496.22
A15496.36
2-Nitrobenzyl alcohol ≥97%
2-Nitrobenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 612-25-9
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 270°
MDL No.: MFCD00007186
Fórmula:
C₇H₇NO₃ Ponto de ebulição: 270 °C Ponto de Fusão: 70…74 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007186 Número CAS: 612-25-9 EINECS: 210-302-6 |