Print…
2-Nitrobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Nitrophenyl)methanol
128510250 128511000 128510050
ACRO128510250EA 51.2 EUR
ACRO128510250 ACRO128511000 ACRO128510050
2-Nitrobenzyl alcohol 97%
2-Nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 270 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 69…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007186
Número CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥96.0 %