Print…
4-Metil-m-fenilendiamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
101915-250G 101915-50G
SIAL101915-250GEA 278 EUR
SIAL101915-250G SIAL101915-50G
4-Metil-m-fenilendiamina, Sigma-Aldrich®
4-Metil-m-fenilendiamina
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 292 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 99 °C
Densidade: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007804
Número CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III