Print…
4-Metil-m-fenilendiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Metil-1,3-fenilendiamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
8.03269.0005EA 26.4 EUR
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
4-Metil-m-fenilendiamina para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Metil-m-fenilendiamina
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 292 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 99 °C
Densidade: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007804
Número CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III
Encomendar
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (106 °C)
Flash Point 169 °C
Ignition Point 520 °C