4-Metil-m-fenilendiamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Metil-1,3-fenilendiamina
B23495.0B
B23495.30
B23495.0BEA
175
EUR
B23495.0B
B23495.30
4-Metil-m-fenilendiamina 98%
4-Metil-m-fenilendiamina
Purity: 98%
CAS No.: 95-80-7
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 169°(336°F)
Odour: Recognizable
Boiling Point: 283-285°
Beilstein Reference: 2205839
UN No.: 1709
MDL No.: MFCD00007804
Fórmula:
C₇H₁₀N₂ Ponto de ebulição: 283…285 °C Ponto de Fusão: 96…101 °C Densidade: 1,045 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 169 °C (336 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007804 Número CAS: 95-80-7 EINECS: 202-453-1 UN: 1709 ADR: 6.1,III |