Print…
4-Metil-m-fenilendiamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Metil-1,3-fenilendiamina
146600010 146600250 146602500
ACRO146600010EA 555 EUR
ACRO146600010 ACRO146600250 ACRO146602500
4-Metil-m-fenilendiamina 98%
4-Metil-m-fenilendiamina
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 283…285 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Densidade: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007804
Número CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Dark grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥97.5 %