Print…
2-Metil-m-fenilendiamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Diamino-2-methylbenzene, Toluene-2,6-diamine
164680250 164680050
ACRO164680250EA 116 EUR
ACRO164680250 ACRO164680050
2-Metil-m-fenilendiamina 98%
2-Metil-m-fenilendiamina
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 289 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 102…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007800
Número CAS: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Dark grey to brown to black Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %