Print…
4-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
191558-25G 191558-5G
SIAL191558-25GEA 766 EUR
SIAL191558-25G SIAL191558-5G
4-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 169…171 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014782
Número CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5