4-Aminobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
A14130.06
A14130.14
A14130.22
A14130.06EA
113
EUR
A14130.06
A14130.14
A14130.22
4-Aminobenzyl alcohol 98%
4-Aminobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 623-04-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 59-63°
Beilstein Reference: 2078680
MDL No.: MFCD00014782
Fórmula:
C₇H₉NO Ponto de ebulição: 169…171 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: 59…63 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00014782 Número CAS: 623-04-1 EINECS: 210-767-5 |