Print…
4-Aminobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
348240050 348240500
ACRO348240050EA 106 EUR
ACRO348240050 ACRO348240500
4-Aminobenzyl alcohol 98%
4-Aminobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 169…171 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014782
Número CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %