Print…
2-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
122831-10G 122831-25G
SIAL122831-10GEA 36.4 EUR
SIAL122831-10G SIAL122831-25G
2-Aminobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 275 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007749
Número CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7