2-Aminobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
A13180.09
A13180.18
A13180.30
A13180.09EA
28
EUR
A13180.09
A13180.18
A13180.30
2-Aminobenzyl alcohol 98%
2-Aminobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 5344-90-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 81-84°
Boiling Point: 160°/10mm
Beilstein Reference: 1072211
MDL No.: MFCD00007749
Fórmula:
C₇H₉NO Ponto de ebulição: 160 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 81…84 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00007749 Número CAS: 5344-90-1 EINECS: 226-293-7 |