Print…
2-Aminobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
153730100 153730250 153731000
ACRO153730100EA 24.1 EUR
ACRO153730100 ACRO153730250 ACRO153731000
2-Aminobenzyl alcohol 98%
2-Aminobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 162 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 82…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007749
Número CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
Encomendar
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
GC ≥97.5 %