Print…
4-Metoxibenzilamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
125780250 125781000 125785000
ACRO125780250EA 57.3 EUR
ACRO125780250 ACRO125781000 ACRO125785000
4-Metoxibenzilamina 98%
4-Metoxibenzilamina
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 236…237 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008122
Número CAS: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfide (S) ≤0.0002 %
Carbonate (CO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.00005 %
Sulfate (SO4) ≤0.0002 %
Barium (Ba) ≤0.00001 %
Bismuth (Bi) ≤0.00001 %
Cadmium (Cd) ≤0.000005 %
Calcium (Ca) ≤0.0001 %
Chromium (Cr) ≤0.000005 %
Cobalt (Co) ≤0.00001 %
Copper (Cu) ≤0.00001 %
Gallium (Ga) ≤0.000002 %
Indium (In) ≤0.000002 %
Iron (Fe) ≤0.00001 %
Lead (Pb) ≤0.000005 %
Lithium (Li) ≤0.000002 %
Magnesium (Mg) ≤0.00005 %
Manganese (Mn) ≤0.00001 %
Molybdenum (Mo) ≤0.00001 %
Nickel (Ni) ≤0.000005 %
Platinum (Pt) ≤0.00001 %
Potassium (K) ≤0.0001 %
Sodium (Na) ≤0.0001 %
Strontium (Sr) ≤0.0001 %
Thallium (Tl) ≤0.000005 %
Tin (Sn) ≤0.00001 %
Titanium (Ti) ≤0.00001 %
Zinc (Zn) ≤0.00001 %
Reducing substances ≤0.0005 %