Print…
3-Metoxibenzilamina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
L02054.06 L02054.14
L02054.06EA 52.9 EUR
L02054.06 L02054.14
3-Metoxibenzilamina ≥98%
3-Metoxibenzilamina
Purity: 98+% CAS No.: 5071-96-5 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 1447182 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008115
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 230…231 °C
Densidade: 1,066
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008115
Número CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III