Print…
3-Metoxibenzilamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
170550100 170550250
ACRO170550100EA 71.3 EUR
ACRO170550100 ACRO170550250
3-Metoxibenzilamina 98%
3-Metoxibenzilamina
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 140 °C (37 mmHg)
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00008115
Número CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %