2-Methoxybenzylamine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(2-Methoxyphenyl)methanamine, 2-(Aminomethyl)anisole, o-Anisylamine
L02273.14
L02273.22
L02273.14EA
86.5
EUR
L02273.14
L02273.22
2-Methoxybenzylamine ≥98%
2-Methoxybenzylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 6850-57-3
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 228-229°
Beilstein Reference: 1100448
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008110
Fórmula:
C₈H₁₁NO Ponto de ebulição: 228…229 °C Densidade: 1,057 Ponto de Inflamação: 100 °C (212 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008110 Número CAS: 6850-57-3 EINECS: 229-941-7 UN: 2735 ADR: 8,III |